Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG4-Biotin
Artikelnummer. 11861225 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
10 x 2 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
25mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11861225 50 mg 50mg
17245976 10 x 2 mg -
10026573 25 mg 25mg
10464005 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11861225 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21362
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG4-Biotin er et pegyleret, vandopløseligt reagens til enkel og effektiv biotinmærkning af antistoffer, proteiner og andre primære aminholdige makromolekyler.
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-PEG 4 -Biotin er et pegyleret, vandopløseligt reagens til enkel og effektiv biotinmærkning af antistoffer, proteiner og andre primære aminholdige makromolekyler.
  • Proteinmærkning - biotinylatantistoffer eller andre proteiner til påvisning eller oprensning ved hjælp af streptavidinprober eller harpikser
  • Amin-reaktiv - reagerer med primære aminer (-NH2), såsom sidekæden af lysiner (K) eller amino-termini af polypeptider
  • Pegyleret - spacerarm indeholder en hydrofil, 4-enheder, polyethylenglycol (PEG) gruppe
  • Forbedrer opløseligheden - pegylering giver vandopløselighed til det biotinylerede molekyle og hjælper med at forhindre aggregering af biotinylerede antistoffer lagret i opløsning
  • Irreversibel - danner permanente amidbindinger; afstandsarm kan ikke kløves
  • Lang rækkevidde - afstandsarm (samlet længde tilføjet til målet) er 29 ångstrøm; dette reducerer sterisk hindring ved binding til avidinmolekyler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt EZ-Link NHS-PEG4-Biotin
Produkttype NHS-PEG4-Biotin
Mængde 50 mg
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C.
Produktlinje EZ-Link
Cellepermeabilitet Celle-impermeant
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del Aktiv Ester, Succinimidyl Ester, NHS Ester
Opløselighed DMF (dimethylformamid), DMSO (dimethylsulfoxid), Vand
Etiket eller farvestof Biotin
Afstandsstykke Lang, pegyleret
Etikettype Biotin& Analoger