Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG4-Biotin
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
25 mg
50 mg
10 x 2 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
25mg
50mg
Beskrivelse
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-PEG 4 -Biotin er et pegyleret, vandopløseligt reagens til enkel og effektiv biotinmærkning af antistoffer, proteiner og andre primære aminholdige makromolekyler.
- Proteinmærkning - biotinylatantistoffer eller andre proteiner til påvisning eller oprensning ved hjælp af streptavidinprober eller harpikser
- Amin-reaktiv - reagerer med primære aminer (-NH2), såsom sidekæden af lysiner (K) eller amino-termini af polypeptider
- Pegyleret - spacerarm indeholder en hydrofil, 4-enheder, polyethylenglycol (PEG) gruppe
- Forbedrer opløseligheden - pegylering giver vandopløselighed til det biotinylerede molekyle og hjælper med at forhindre aggregering af biotinylerede antistoffer lagret i opløsning
- Irreversibel - danner permanente amidbindinger; afstandsarm kan ikke kløves
- Lang rækkevidde - afstandsarm (samlet længde tilføjet til målet) er 29 ångstrøm; dette reducerer sterisk hindring ved binding til avidinmolekyler
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | EZ-Link NHS-PEG4-Biotin |
| Produkttype | NHS-PEG4-Biotin |
| Mængde | 25 mg |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C. |
| Produktlinje | EZ-Link |
| Cellepermeabilitet | Celle-impermeant |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Reaktiv del | Aktiv Ester, Succinimidyl Ester, NHS Ester |
| Opløselighed | DMF (dimethylformamid), DMSO (dimethylsulfoxid), Vand |
| Etiket eller farvestof | Biotin |
| Vis mere |