Beskrivelse
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-PEG 4 -Biotin er et pegyleret, vandopløseligt reagens til enkel og effektiv biotinmærkning af antistoffer, proteiner og andre primære aminholdige makromolekyler.
Højdepunkter:
- Vandopløselig polyethylenglycol (PEG) spacerarm øger opløseligheden af mærket protein
- Forhindrer aggregering af antistoffer bedre end Sulfo-NHS-LC-Biotin
- Mærker ved N-terminal eller lysinrester på mindre end 1 time
- Thermo Scientific No-Weigh Emballage (8 x 2 mg) sparer tid - bevarer reagensaktivitet og forhindrer krydskontaminering mellem brug
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | EZ-Link NHS-PEG4 biotinyleringssæt |
| Produkttype | NHS-PEG4 biotinyleringssæt |
| Mængde | 8 reaktionssæt |
| Indhold og opbevaring | Tilstrækkeligt til: 8 mærkningsreaktioner, hver med 1 til 10 mg antistof • EZ-Link NHS-PEG4-Biotin, 8 x 2 mg • PBS-pakke (gør 500 ml), 1 pakke • Zeba Spin afsaltningssøjler (7K MWCO), 5 mL, 10 kolonner • HABA-opløsning, 1 ml • Avidin, 10mg Opbevar avidin og mikrorør med biotinreagens ved -20 °C. Opbevar PBS ved stuetemperatur. Opbevar de resterende kitkomponenter ved 4 °C. |
| Mærkningsskala | 1 til 10 mg |
| Produktlinje | EZ-Link |
| Opløselighed | Vand |
| Etiket eller farvestof | Biotin |
| Afstandsstykke | Pegyleret |
| Mærkningsmål | Antistoffer, Proteiner |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- EZ-Link NHS-PEG4 Biotinylation Kit
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride, Sodium phosphate dibasic