Beskrivelse
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-PEG 4 -Biotin er et pegyleret, vandopløseligt reagens til enkel og effektiv biotinmærkning af antistoffer, proteiner og andre primære aminholdige makromolekyler.
Højdepunkter:
- Vandopløselig polyethylenglycol (PEG) spacerarm øger opløseligheden af mærket protein
- Forhindrer aggregering af antistoffer bedre end Sulfo-NHS-LC-Biotin
- Mærker ved N-terminal eller lysinrester på mindre end 1 time
- Thermo Scientific No-Weigh Emballage (8 x 2 mg) sparer tid - bevarer reagensaktivitet og forhindrer krydskontaminering mellem brug
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | EZ-Link Micro NHS-PEG4-Biotinyleringskit |
| Produkttype | Micro NHS-PEG4-Biotinyleringskit |
| Mængde | 8 reaktioner |
| Indhold og opbevaring | Tilstrækkeligt til: 8 mærkningsreaktioner, hver med 0,–05 0,2 mg antistof • EZ-Link NHS-PEG4-Biotin, 8 x 2 mg • PBS-pakke (gør 500 ml), 1 pakke • Zeba Spin afsaltningssøjler (7K MWCO), 2 mL, 10 kolonner Opbevar mikrorør med biotinreagens ved -20 °C. Opbevar PBS ved stuetemperatur. Opbevar afsaltningskolonnen ved 4 °C. Sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Mærkningsskala | 100μ g |
| Produktlinje | EZ-Link |
| Opløselighed | Vand |
| Etiket eller farvestof | Biotin |
| Afstandsstykke | Pegyleret |
| Mærkningsmål | Antistoffer, Proteiner |