Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG12-Biotin, No-Weigh™ Format
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-PEG 12 -Biotin er meget langt, pegyleret biotinyleringsreagens til enkel og effektiv biotinmærkning af antistoffer, proteiner og andre primære aminholdige makromolekyler.
Thermo Scientific No-Weigh produkter er specialreagenser, der leveres i et præ-aliquoteret format. Den forvejede emballage hjælper med at forhindre tab af reagensreaktivitet og kontaminering over tid ved at minimere den gentagne åbning og lukning af hætteglasset. Formatet muliggør brug af et frisk hætteglas med reagens hver gang, hvilket eliminerer besværet med at veje små mængder reagenser og reducerer bekymringer over reagensstabilitet.
- Proteinmærkning: Biotinylatantistoffer eller andre proteiner til påvisning eller oprensning ved brug af streptavidinprober eller harpikser
- Amin-reaktiv: Reagerer med primære aminer (-NH2), såsom sidekæde af lysiner (K) eller amino-termini af polypeptider
- PEGyleret: Spacerarm indeholder hydrofil, 12-enheder, polyethylenglycol (PEG) gruppe
- Forbedrer opløseligheden: PEGylering bibringer vandopløselighed til biotinyleret molekyle og hjælper med at forhindre aggregering af biotinylerede antistoffer lagret i opløsning
- Irreversibel: Danner permanente amidbindinger; afstandsarm kan ikke kløves
- Meget lang rækkevidde: Afstandsarm (samlet længde tilføjet til målet) er 56A 0 ; dette reducerer sterisk hindring ved binding til avidinmolekyler
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 x 1 mg |
| Indhold og opbevaring | Opbevares tørret ved -5 til -30 °C. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | EZ-Link, No-Weigh |
| Opløselighed | Vand |
| Format | Fast stof |
| Etikettype | Biotin& Analoger |