Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG12-Biotin, No-Weigh™ Format
Artikelnummer. 11801195 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
10 x 1 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11801195 25 mg 25mg
15792029 10 x 1 mg 10mg
11811195 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11801195 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2675.00 DKK
    2006.65 DKK / 25mg
    Spare 668.35 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Biotinyler proteinaminer og maksimer opløseligheden af proteiner med dette meget lange (56.0A) NHS-ester biotinyleringsreagens, der indeholder en pegyleret, vandopløselig spacerarm.
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-PEG 12 -Biotin er meget langt, pegyleret biotinyleringsreagens til enkel og effektiv biotinmærkning af antistoffer, proteiner og andre primære aminholdige makromolekyler.
Højdepunkter:
  • Vandopløselig polyethylenglycol (PEG) spacerarm øger opløseligheden af mærket protein
  • Fremragende renhed, molekylvægtensartethed og aminreaktivitet
  • Lang afstandsarm reducerer sterisk hindring ved binding til avidinmolekyler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype NHS-PEG12-Biotin
Mængde 25 mg
Indhold og opbevaring Opbevares tørret ved -20 °C. Sendes ved omgivelsestemperatur.
Produktlinje EZ-Link
Cellepermeabilitet Celle-impermeant
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del Aktiv Ester, Succinimidyl Ester, NHS Ester
Opløselighed DMF (dimethylformamid), DMSO (dimethylsulfoxid), Vand
Etiket eller farvestof Biotin
Afstandsstykke Ekstra lang, pegyleret
Etikettype Biotin& Analoger