Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG fastfase biotinyleringskit - 1 ml kolonne
Artikelnummer. 10127773 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
8 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10127773 8 reaktioner 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10127773 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3995.00 DKK
    2996.65 DKK / 1 sæt
    Spare 998.35 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Biotinylatproteinaminer med større kontrol over aminmærkningsreaktionen og antistofoprensningsprocessen ved hjælp af denne kolonnebaserede metode til antistofbiotinylering.
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-PEG Solid Phase Biotinylation Kits giver en on-column tilgang til amin-målrettet antistofbiotinylering, der giver større kontrol over mærkningsreaktionen og oprydningsprocessen.
Dette innovative antistofmærkningssystem bruger nikkel-cheleret agarose til midlertidigt at immobilisere antistofmolekyler via deres histidinrige Fc-regioner. Når først det er holdt på plads på harpiksen, kan antistoffet biotinyleres ved enten sulfhydrylgrupper (efter mild reduktion eller disulfidbindinger) eller primære aminer. Overskydende mærkningsreagens og biprodukter vaskes derefter væk, før det mærkede og oprensede antistof genvindes fra harpiksen ved hjælp af en mild imidazolopløsning. Ingen gelfiltrering eller dialyse er nødvendig. Fire kits er tilgængelige til små (0,1-1 mg) eller store (1-10 mg) antistofprøver ved brug af enten amin-dirigeret (NHS-ester) eller sulfhydryl-dirigeret (maleimid) mærkningsreagenser.
Højdepunkter:
  • Hurtig mærkning og oprensning - hele proceduren tager kun en time (to timer for sulfhydrylmærkningssæt)
  • Nem fjernelse af brugt og overskydende mærkningsreagens - vask blot reaktionsbiprodukterne væk - intet behov for dialyse eller gelfiltrering
  • Ingen fortyndingseffekter - fastfasemetoden gør det muligt at genvinde initialt fortyndede antistoffer i et mindre volumen efter mærkning
  • Optimerede protokoller - specifikke protokoller for antistof sikrer passende niveau af mærkning (2-5 biotiner pr. antistofmolekyle), hvilket minimerer muligheden for inaktivering forårsaget af overmærkning
  • Tilstrækkelige reagenser til otte biotinmærkningseksperimenter - Thermo Scientific No-Weigh Pakning sikrer, at biotinreagenset er fuldt aktivt til otte separate eksperimenter
Inkluderer:
Immobiliseret nikkelchelatsøjle 1mL, BupH Fosfatbufret saltvand 1 pakke (gør 500mL), No-Weigh NHS-PEG4-Biotin mikrorør 8 x 2 mg, 4 M imidazol stamopløsning 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype NHS-PEG fastfase biotinyleringssæt
Mængde 8 reaktioner
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til: 8 mærkningsreaktioner, hver med 1 til 10 mg antistof
• Ni-IDA agarosesøjle, 1 ml, 1 søjle
• PBS pakke (gør 500 ml), 1 pakke
• NHS-PEG4-Biotin, 8 x 2 mg
• Imidazol-stamopløsning (4M), 5 mL Opbevares
ved 4 °C.
Mærkningsskala 1 til 10 mg
Produktlinje EZ-Link
Etiket eller farvestof Biotin
Afstandsstykke Pegyleret
Mærkningsmål IgG