Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-LC-LC-Biotin
Artikelnummer. 11841215 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. 11841215
Brand: Thermo Scientific™ 21343
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Biotinylatproteinaminer med dette dobbelt-lange kæde (30,5A), NHS-ester biotinyleringsreagens, der indeholder en membranpermeabel spacerarm til intracellulær mærkning.
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-LC-LC-Biotin er et dobbelt langkædet, NHS-ester aktiveret biotinyleringsreagens til mærkning af primære aminer (f.eks. proteinlysiner), hvis membranpermeabilitet gør det muligt at bruge det til intracellulær mærkning.
Højdepunkter:
  • Længste spacerarm tilgængelig for at reducere sterisk hindring ved binding af flere biotinylerede molekyler til et avidinkompleks
  • Mindre vandopløselig end sulfoneret form
  • Opløses i organisk opløsningsmiddel (DMSO eller DMF) før brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype NHS-LC-LC-Biotin
Mængde 50 mg
Indhold og opbevaring Opbevares tørret ved 4 °C. Sendes ved omgivelsestemperatur.
Produktlinje EZ-Link
Cellepermeabilitet Celle-permeant
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del Aktiv Ester, Succinimidyl Ester, NHS Ester
Opløselighed DMF (dimethylformamid), DMSO (dimethylsulfoxid)
Etiket eller farvestof Biotin
Afstandsstykke Lang
Etikettype Biotin& Analoger