Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-LC-Biotin
Artikelnummer. 10474024 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10474024 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 10474024 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21336
 Begrænset vare
På lager
Biotinylatproteinaminer (f.eks. lysiner) med dette langkædede (22.4A), NHS-ester biotinyleringsreagens, der indeholder en membranpermeabel spacerarm til intracellulær mærkning.
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-LC-Biotin er et langkædet, NHS-ester-aktiveret biotinyleringsreagens til mærkning af primære aminer (f.eks. proteinlysiner), hvis membranpermeabilitet gør det muligt at bruge det til generel intracellulær mærkning.
Højdepunkter:
  • Forlænget spacerarm reducerer sterisk hindring ved binding af flere biotinylerede molekyler til et avidinkompleks
  • Mindre vandopløseligt end Sulfo-NHS-LC-Biotin
  • Opløses i organisk opløsningsmiddel (DMSO eller DMF) før brug
  • Trænger ind i cellemembraner, fordi den er uladet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype NHS-LC-Biotin
Mængde 50 mg
Indhold og opbevaring Opbevares tørret ved 4 °C. Sendes ved omgivelsestemperatur.
Produktlinje EZ-Link
Cellepermeabilitet Celle-permeant
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del Aktiv Ester, Succinimidyl Ester, NHS Ester
Opløselighed DMF (dimethylformamid), DMSO (dimethylsulfoxid)
Etiket eller farvestof Biotin
Afstandsstykke Mellemlang
Etikettype Biotin& Analoger