Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-Biotin
Artikelnummer. 10381394 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10381394 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 10381394 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20217
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Biotinylatproteinaminer (f.eks. lysiner) med et simpelt, kort (13,5A), NHS-ester biotinyleringsreagens indeholdende en membranpermeabel spacerarm til intracellulær mærkning.
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-Biotin er det enkleste NHS-esteraktiverede biotinyleringsreagens til mærkning af primære aminer (f.eks. proteinlysiner), hvis membranpermeabilitet gør det muligt at bruge det til generel intracellulær mærkning.
Højdepunkter:
  • Danner stabile amidbindinger
  • Reagerer med primære aminer ved pH 7-9
  • Skal opløses i DMSO eller DMF og kan derefter overføres til en vandig reaktionsopløsning
  • Indeholder en kortere afstandsarm end NHS-LC-Biotin
  • Trænger ind i cellemembraner, fordi den er uladet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype NHS-Biotin
Mængde 100 mg
Indhold og opbevaring Opbevares tørret ved stuetemperatur.
Produktlinje EZ-Link
Cellepermeabilitet Celle-permeant
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del Aktiv Ester, Succinimidyl Ester, NHS Ester
Opløselighed DMF (dimethylformamid), DMSO (dimethylsulfoxid)
Etiket eller farvestof Biotin
Afstandsstykke Kort
Etikettype Biotin& Analoger