Beskrivelse
- En bekvem metode til at mærke proteiner med varierende mængder maleimid til tværbinding eller konjugering med en thiol/sulfhydryl-holdig del
- Sulfo-SMCC indeholdt i dette kit reagerer let med de primære aminer på et protein for at danne en kovalent bundet maleimidgruppe, som kan reageres yderligere med en reaktiv thiol eller fri cystin for at skabe forskellige biokonjugater
- Thermo Videnskabelig™ Sulfo-SMCC er en heterobifunktionel tværbinder, som indeholder en sulfoneret N-hydroxysuccinimid (NHS) ester og maleimidgruppe, der tillader kovalent konjugation af amin- og thiol/sulfhydryl-holdige molekyler
- Cyclohexanbroen giver øget stabilitet til maleimidgruppen, hvilket gør Sulfo-SMCC til det ideelle tværbindingsmiddel til maleimidaktivering af proteiner
- Dette sæt indeholder tilstrækkelige reagenser til fem mærkningsreaktioner på op til 100μ L prøve med en koncentration på 1-10 mg/ml
- Sulfo-SMCC reagens opløses let i vand
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 sæt |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 5 hætteglas med sulfo-SMCC, 5 Zeba Farve- og biotinfjernelseskolonner, og BupH™ Fosfatbufret saltvandspakke. Opbevar sulfo-SMCC tørret kl– °20 C, Zeba Farve- og biotinfjernelseskolonner ved 2 8 –°C. |
| Kemisk reaktivitet | Amin-til-sulfhydryl |
| Mærkningsmetode | Kemisk mærkning |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Reaktiv del | Sulfo-NHS, Maleimid |
| Produktlinje | EZ-Link |