Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimid-PEG4-DBCO
Artikelnummer. 17631586 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
10 x 1 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17631586 10 x 1 mg -
17611586 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17631586 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. C20044
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
En sulfhydrylreaktiv heterobifunktionel tværbinder, der indeholder en dibenzylcyclooctyne (DBCO) gruppe til kobberfri klikkemi. Det thiol/sulfdryl-reaktive maleimid kan anvendes til at mærke en række forskellige thiolholdige dele, såsom frie cystiner i proteiner, peptider eller andre (bio)molekyler.
  • En sulfhydrylreaktiv heterobifunktionel tværbinder, der indeholder en dibenzylcyclooctyne (DBCO) gruppe til kobberfri klikkemiapplikationer
  • Det thiol/sulfdryl-reaktive maleimid kan bruges til at mærke en række forskellige thiolholdige dele såsom frie cystiner i proteiner, peptider eller andre (bio)molekyler
  • Når først et protein eller (bio)molekyle er DBCO-mærket, kan det gennemgå en kobberfri azid-alkyn-cycloadditionsreaktion for at danne en stabil triazolbinding med en azidmærket koblingspartner
  • Kan bruges til at skabe forskellige konjugater med den biortogonale kobling mellem en alkyn og azid (leveres separat)
  • Koblings- eller tværbindingsproceduren udføres typisk i to trin:
    • Først mærkes et protein- eller thiolholdigt molekyle med en DBCO-gruppe, og overskydende tværbinder fjernes
    • For det andet indføres en azidholdig del (fremstillet uafhængigt) i det samme system som DBCO-delen
    • Mærkning sker under biologiske forhold uden introduktion af yderligere reagenser såsom en kobberkatalysator
  • Reagens opløses let i vandblandbare opløsningsmidler til fortynding i vandige reaktionsblandinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Azid-sulfhydryl
Spaltbar Nej
Oversigt Maleimid-PEG4-DBCO
Molekylvægt (g/mol) 647.74
PEGyleret Ja
Afstandsarmslængde 29,7 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved -20 °C.
Cellepermeabilitet Ikke bestemt
Forsendelsestilstand Våd is
Produktlinje EZ-Link No-Weigh
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Maleimid, DBCO
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Pulver
Mængde 10 x 1 mg
Opløselighed DMF, DMSO
Format Standard, engangsbrug
Vandopløselig Nej
Produkttype Tværbinder