Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimid-PEG4-DBCO
Artikelnummer. 17611586 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
25 mg
10 x 1 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. 17611586
Brand: Thermo Scientific™ C20041
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En sulfhydrylreaktiv heterobifunktionel tværbinder, der indeholder en dibenzylcyclooctyne (DBCO) gruppe til kobberfri klikkemi. Det thiol/sulfdryl-reaktive maleimid kan anvendes til at mærke en række forskellige thiolholdige dele, såsom frie cystiner i proteiner, peptider eller andre (bio)molekyler.
  • En sulfhydrylreaktiv heterobifunktionel tværbinder, der indeholder en dibenzylcyclooctyne (DBCO) gruppe til kobberfri klikkemiapplikationer
  • Det thiol/sulfdryl-reaktive maleimid kan bruges til at mærke en række forskellige thiolholdige dele såsom frie cystiner i proteiner, peptider eller andre (bio)molekyler
  • Når først et protein eller (bio)molekyle er DBCO-mærket, kan det gennemgå en kobberfri azid-alkyn-cycloadditionsreaktion for at danne en stabil triazolbinding med en azidmærket koblingspartner
  • Kan bruges til at skabe forskellige konjugater med den biortogonale kobling mellem en alkyn og azid (leveres separat)
  • Koblings- eller tværbindingsproceduren udføres typisk i to trin:
    • Først mærkes et protein- eller thiolholdigt molekyle med en DBCO-gruppe, og overskydende tværbinder fjernes
    • For det andet indføres en azidholdig del (fremstillet uafhængigt) i det samme system som DBCO-delen
    • Mærkning sker under biologiske forhold uden introduktion af yderligere reagenser såsom en kobberkatalysator
  • Reagens opløses let i vandblandbare opløsningsmidler til fortynding i vandige reaktionsblandinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Azid-sulfhydryl
Spaltbar Nej
Oversigt Maleimid-PEG4-DBCO
Molekylvægt (g/mol) 647.74
PEGyleret Ja
Afstandsarmslængde 29,7 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved -20 °C.
Cellepermeabilitet Ikke bestemt
Forsendelsestilstand Våd is
Produktlinje EZ-Link No-Weigh
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Maleimid, DBCO
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Fast stof
Mængde 25 mg
Opløselighed DMF, DMSO
Format Standard, engangsbrug
Vandopløselig Nej
Produkttype Tværbinder