Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimid-PEG2-Biotin, No-Weigh™ Format
Product Code. 15980186 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
50 mg
10 x 2 mg
Unit Size:
50mg
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15980186 10 x 2 mg Pakke med 10
10519873 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15980186 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. A39261
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2400.00 DKK
    1799.65 DKK / Pakke med 10
    Spare 600.35 DKK
    25% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Biotinylat reducerede cysteiner med dette korte, maleimid-aktiverede, sulfhydryl-reaktive biotinyleringsreagens, der indeholder en 2-enheds PEG spacer-arm for at forbedre vandopløseligheden.
Thermo Scientific™ EZ-Link Maleimid-PEG 2 -Biotin er et mellemlængde, maleimid-aktiveret, sulfhydryl-reaktivt biotinyleringsreagens, der indeholder en 2-enheds ethylenglycol i sin spacer-arm for øgede vandopløselighedskarakteristika.
  • Midlængde, maleimid-aktiveret, sulfhydryl-reaktivt biotinyleringsreagens, der indeholder en 2-enheds ethylenglycol i sin spacer-arm for øgede vandopløselighedskarakteristika.
  • Proteinmærkning - biotinylatantistoffer eller andre proteiner til brug i proteinmetoder
  • Thiol-reaktiv - reagerer med sulfhydryler (-SH), såsom sidekæden af cystein (C)
  • Maleimid-aktiveret - udfør reaktioner ved pH 6,5 til 7,5 i buffere såsom PBS
  • Pegyleret - spacerarm indeholder en hydrofil, 2-enheder, polyethylenglycol (PEG) gruppe
  • Forbedrer opløseligheden - pegylering giver vandopløselighed til det biotinylerede molekyle og hjælper med at forhindre aggregering af biotinylerede antistoffer lagret i opløsning
  • Irreversibel - danner permanente thioetherbindinger; afstandsarm kan ikke kløves
  • Opløselighed - kan opløses direkte i vandige buffere til mærkningsreaktioner
  • Mellem længde - afstandsarm (samlet længde tilføjet til målet) er 29,1 ångstrøm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Maleimid-PEG2-Biotin
Mængde 10 x 2 mg
Indhold og opbevaring Opbevares tørret ved 4 °C.
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Forsendelsestilstand Kvalificeret til Ambient eller Wet Ice
Produktlinje EZ-Link
Cellepermeabilitet Celle-impermeant
Kemisk reaktivitet Thiol
Reaktiv del Maleimid
Opløselighed DMF (dimethylformamid), DMSO (dimethylsulfoxid), Vand
Etiket eller farvestof Biotin
Afstandsstykke Pegyleret, 29,1Å