Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimid-PEG2-Biotin, No-Weigh™ Format
Artikelnummer. 10519873 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
10 x 2 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10519873 50 mg 50mg
15980186 10 x 2 mg Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10519873 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21901BID
 Begrænset vare
På lager
Biotinylat reducerede cysteiner med dette korte, maleimid-aktiverede, sulfhydryl-reaktive biotinyleringsreagens, der indeholder en 2-enheds PEG spacer-arm for at forbedre vandopløseligheden.
Thermo Scientific™ EZ-Link Maleimid-PEG 2 -Biotin er et mellemlængde, maleimid-aktiveret, sulfhydryl-reaktivt biotinyleringsreagens, der indeholder en 2-enheds ethylenglycol i sin spacer-arm for øgede vandopløselighedskarakteristika.
Højdepunkter:
  • Vandopløselig; indeholder polyethylenglycol (PEG) afstandsarm
  • Reagerer med sulfhydryl (-SH) grupper ved sur til neutral pH
  • Overfører hydrofil PEG spacer-arm til det endelige konjugat
  • Danner en thioetherbinding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Maleimid-PEG2-Biotin
Mængde 50 mg
Indhold og opbevaring Opbevares tørret ved 4 °C. Sendes ved omgivelsestemperatur.
Produktlinje EZ-Link
Cellepermeabilitet Celle-impermeant
Kemisk reaktivitet Thiol
Reaktiv del Maleimid
Opløselighed DMF (dimethylformamid), DMSO (dimethylsulfoxid), Vand
Etiket eller farvestof Biotin
Afstandsstykke Lang, pegyleret
Etikettype Biotin& Analoger