Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimid-PEG11-Biotin
Artikelnummer. 10026073 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10026073 25 mg 25mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10026073 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21911
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Biotinylat reducerede cysteiner med dette lange, maleimid-aktiverede, sulfhydryl-reaktive biotinyleringsreagens med en 11-enheder PEG spacer-arm for at øge opløselighed og rækkevidde.
Thermo Scientific™ EZ-Link Maleimid-PEG11-Biotin er et langt, maleimid-aktiveret, sulfhydryl-reaktivt biotinyleringsreagens, der inkluderer en 11-enheders polyethylenglycol-spacerarm for øget vandopløselighed og rækkevidde.
Højdepunkter:
  • Polyethylenglycol (PEG) spacer giver biotin-mærkede proteiner med større opløselighed og mindre aggregering
  • Danner stabil thioetherbinding ved pH 6,5-7,5
  • PEG spacer forbedrer vandopløseligheden, hvilket gør det muligt at udføre mærkning under ikke-denaturerende, fysiologiske forhold
  • Forlænget spacerarm reducerer sterisk hindring i binding til avidin, streptavidin og Thermo Scientific NeutrAvidin Proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Maleimid-PEG11-Biotin
Mængde 25 mg
Indhold og opbevaring Opbevares tørret ved 4 °C. Sendes ved omgivelsestemperatur.
Produktlinje EZ-Link
Cellepermeabilitet Celle-impermeant
Kemisk reaktivitet Thiol
Reaktiv del Maleimid
Opløselighed DMF (dimethylformamid), DMSO (dimethylsulfoxid), Vand
Etiket eller farvestof Biotin
Afstandsstykke Ekstra lang, pegyleret
Etikettype Biotin& Analoger
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • EZ-Link Maleimide-PEG11-Biotin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, nickel(II) salt