Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Jodoacetyl-PEG2-Biotin
Artikelnummer. 10260014 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
10260014 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 10260014 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21334
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Biotinylat reducerede cysteiner (-SH-grupper) ved høj pH med dette haloacetyl-aktiverede, sulfhydryl-reaktive biotinyleringsreagens indeholdende polyethylenglycol for opløselighed.
Thermo Scientific™ EZ-Link Iodoacetyl-PEG 2 -Biotin er et mellemlængde, haloacetyl-aktiveret, sulfhydryl-reaktivt biotinyleringsreagens, der indeholder en 2-enheds ethylenglycol i sin spacer-arm for øgede vandopløselighedskarakteristika.
Højdepunkter:
  • Vandopløselig, polyethylenglycol (PEG) afstandsarm
  • Reagerer med sulfhydryl (-SH) grupper ved basisk til neutral pH
  • Koblingsreaktioner opstår i mørke
  • PEG spacer-arm overfører hydrofilicitet til det endelige konjugat
  • Danner en stabil thioetherbinding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Produkttype Jodoacetyl-PEG2-Biotin
Mængde 50 mg
Indhold og opbevaring Opbevares tørret ved 4 °C. Sendes ved omgivelsestemperatur.
Produktlinje EZ-Link
Cellepermeabilitet Celle-impermeant
Kemisk reaktivitet Thiol
Reaktiv del Haloacetyl
Opløselighed DMF (dimethylformamid), DMSO (dimethylsulfoxid), Vand
Etiket eller farvestof Biotin
Afstandsstykke Mellemlang, pegyleret
Etikettype Biotin& Analoger
Mostrar más Mostrar menos
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.