Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Jodoacetyl-LC-Biotin
Artikelnummer. 11821205 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. 11821205
Brand: Thermo Scientific™ 21333
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Biotinylat reducerede cysteiner (-SH-grupper) ved høj pH via irreversible thioetherbindinger med dette haloacetyl-aktiverede, sulfhydryl-reaktive biotinyleringsreagens.
Thermo Scientific™ EZ-Link Iodoacetyl-LC-Biotin er et mellemlængde, haloacetyl-aktiveret, sulfhydryl-reaktivt biotinyleringsreagens, der danner stabile, irreversible thioetherbindinger ved alkalisk pH.
Højdepunkter:
  • Reagerer med sulfhydrylgrupper ved pH 7,5-8,5
  • Skal opløses i DMSO eller DMF før brug
  • Danner en stabil thioetherbinding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Iodoacetyl-LC-Biotin
Mængde 50 mg
Indhold og opbevaring Opbevares tørret ved 4 °C. Sendes ved omgivelsestemperatur.
Produktlinje EZ-Link
Cellepermeabilitet Celle-permeant
Kemisk reaktivitet Thiol
Reaktiv del Haloacetyl
Opløselighed DMF (dimethylformamid), DMSO (dimethylsulfoxid)
Etiket eller farvestof Biotin
Afstandsstykke Lang
Etikettype Biotin& Analoger