Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ HPDP-biotin, No-Weigh™ Format
Artikelnummer. 10188543 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
10 x 1 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10188543 50 mg 50mg
15900463 10 x 1 mg Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10188543 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21341
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ EZ-Link™ HPDP-Biotin is membrane-permeable biotin labeling reagent that reacts with sulfhydryl (-SH) groups.
Thermo Scientific™ EZ-Link HPDP-Biotin er pyridyldithiol-aktiveret, sulfhydryl-reaktivt biotinyleringsreagens, der konjugerer via en spaltelig (reversibel) disulfidbinding for at muliggøre brug i en række forskellige oprensningsmetoder.
Højdepunkter:
  • Pyridyldithiol reagerer med -SH-grupper for at danne en stabil disulfidbinding
  • Absorbans af pyridin-2-thion-afgangsgruppe ved 343 nm kan bruges til at bestemme reaktionsforløbet
  • Disulfidbinding kan spaltes ved hjælp af 50 mM DTT (delnr. 20291) eller 100 mMβ -Mercaptoethanol (del nr. 35600)
  • Forlænget afstandsarm forhindrer sterisk hindring
  • Skal opløses i DMSO eller DMF før brug
  • Biotinylering sker mellem pH 6-9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype HPDP-Biotin
Mængde 50 mg
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Produktlinje EZ-Link
Cellepermeabilitet Celle-permeant
Kemisk reaktivitet Thiol
Reaktiv del Pyridyldisulfid
Opløselighed DMF (dimethylformamid), DMSO (dimethylsulfoxid)
Etiket eller farvestof Biotin
Afstandsstykke Lang, kløvbar
Etikettype Biotin& Analoger