Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ DBCO Protein Labeling Kit
Artikelnummer. 17737483
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
17737483 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 17737483 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. C20046
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kit indeholder alt det nødvendige for at kovalent mærke proteiner med en dibenzylcyclooctyne (DBCO) gruppe til kobberfri klikkemiapplikationer. Indeholder alle nødvendige materialer til at udføre fem mærkningsreaktioner og efterfølgende oprensning til fjernelse af overskydende DBCO-reagens.
  • Kit indeholder alt, hvad der er nødvendigt for at kovalent mærke proteiner med en dibenzylcyclooctyne (DBCO) gruppe til kobberfri klikkemiapplikationer
  • Indeholder alle nødvendige materialer til at udføre fem mærkningsreaktioner og efterfølgende oprensning til fjernelse af overskydende DBCO-reagens
  • TFP-PEG4-DBCO er en heterobifunktionel tværbinder, som indeholder en aminreaktiv tetrafluorphenyl (TFP) og en azidreaktiv dibenzylcyclooctyn (DBCO) med en vandopløseliggørende PEG4 spacer imellem
  • Det reagerer let med de primære aminer fundet på proteiner for at danne en kovalent bundet DBCO-gruppe, som kan reageres yderligere med en azidmærket koblingspartner (leveres separat) for at skabe forskellige biokonjugater
  • I det første konjugationstrin reagerer TFP-gruppen med en primær amin på et protein for at danne en stabil amidbinding og en kovalent bundet DBCO-del
  • Efterfølgende oprensning fjerner overskydende tværbinder fra opløsningen, som kan interferere med det andet mærkningstrin
  • Når først et protein er DBCO-mærket og oprenset, kan det gennemgå en kobberfri stamme-promoveret azid-alkyn cycloaddition (SPAAC)
  • Mærk proteiner (20 til 150 kDa) med koncentrationer fra 0,5 til 5 ml
  • TFP-estere er mere hydrolytisk stabile end NHS-estere, hvilket gør det muligt at bruge mindre reagens
  • Mærkning og oprensning kan gennemføres på så lidt som 90 minutter med 30 minutters praktisk tid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 sæt
Indhold og opbevaring Indeholder 5 hætteglas med TFP Ester-PEG4-DBCO, 5 Zeba Farve- og biotinfjernelseskolonner, vandfri DMSO og BupHTM Phosphate Buffered Saline-pakke.
Opbevar TFP Ester-PEG4-DBCO tørret kl– °20 C, Zeba Farve- og biotinfjernelseskolonner ved 2 8 –°C.
Kemisk reaktivitet Kemisk reaktivitet
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Forsendelsestilstand Våd is
Reaktiv del TFP Ester, DBCO
Produktlinje EZ-Link