Beskrivelse
Thermo Scientific™ EZ-Link BMCC-Biotin er et maleimid-aktiveret, sulfhydryl-reaktivt biotinyleringsreagens med en forlænget spacerarm, der indeholder en stabiliserende cyclohexangruppe.
Højdepunkter:
- Biotinylerer ved pH 6,5-7,5
- Reaktion undgår potentiel modifikation af tyrosingrupper, der kan inaktivere biologisk aktivitet
- Længere afstandsarm end iodacetylbiotin
- Skal opløses i DMSO eller DMF før brug
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | BMCC-Biotin |
| Mængde | 50 mg |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 4 °C. |
| Produktlinje | EZ-Link |
| Cellepermeabilitet | Celle-permeant |
| Kemisk reaktivitet | Thiol |
| Reaktiv del | Maleimid |
| Opløselighed | DMF (dimethylformamid), DMSO (dimethylsulfoxid) |
| Etiket eller farvestof | Biotin |
| Afstandsstykke | Ekstra lang |
| Vis mere |