Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Biotin-PEG12-DBCO
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
EZ-Link Biotin-PEG12-DBCO er et biotinyleringsreagens, der indeholder en dibenzylcyclooctyne (DBCO)-gruppe til kobberfri klikkemi-binding til et azid-mærket molekyle, hvilket muliggør binding af biotin ved hjælp af en bioortogonal tilgang. DBCO-gruppen reagerer fortrinsvis med et azid gennem en kobberfri stamme-promoveret azid-alkyn cycloaddition (SPAAC) reaktion for at danne en stabil triazolbinding med en azid-mærket koblingspartner. EZ-Link Biotin-PEG12-DBCO indeholder en 12-enheder polyethylenglycol spacer arm for øget vandopløselighed og rækkevidde.
EZ-Link Biotin-PEG12-DBCO funktioner omfatter:
• Bioorthogonal —DBCO og azider reagerer selektivt for at danne triazolbindinger
• Forbedret —opløselighed pegylering giver vandopløselighed til det biotinylerede molekyle, hvilket hjælper med at forhindre aggregering af biotinylerede antistoffer lagret i opløsning
• —Irreversible former irreversibel
og stabil triazolbinding Klassiske klikreaktioner involverer en kobberkatalyseret azid-alkyncyclo-addition til mærkning eller konjugerede molekyler. En ulempe ved denne tilgang er, at kobberioner kan forringe proteinfunktionen, skade celler og reducere fluorescensen af fluoroforer. DBCO er særskilt ved, at det ’ikke kræver kobber for at katalysere reaktionen med et azid til triazoldannelse. Stammen i den otte-leddede ring tillader reaktionen med azid-modificerede molekyler at forekomme i fravær af katalysatorer, hvilket forhindrer kobber-induceret skade på celler eller proteiner.
Spécification
Spécification
| Kemisk reaktivitet | Azid |
| Spaltbar | Nej |
| Afstandsarmslængde | 46,3Å |
| Indhold og opbevaring | Opbevares tørret kl– 20 °C |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Produktlinje | EZ-Link |
| Mærkningsmetode | Kemisk mærkning |
| Tværbinder type | Heterobifunktionel |
| Reaktiv del | DBCO, Biotin |
| Afstandsstykke | Lang (>30 Å) |
| Afficher plus |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.