Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Amin-PEG3-biotin
Artikelnummer. 11881215 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11881215 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 11881215 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21347
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3135.00 DKK
    2351.65 DKK / 50mg
    Spare 783.35 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Biotinylatproteiner eller overflader ved hjælp af EDC eller andre amin-reaktive tværbindere med et mellemlængde (22,9A) biotinyleringsreagens indeholdende en 3-enheds polyethylenglycol spacer.
Thermo Scientific™ EZ-Link Amin-PEG 3 -Biotin er et biotinyleringsreagens, der indeholder en 3-enheds polyethylenglycol (PEG) spacerarm og en terminal primær amin til konjugation og proteinmærkning med EDC eller andre tværbindere.
Amin-PEG2-Biotin er en vandopløselig biotinforbindelse indeholdende polyethylenglycol (PEG) spacerarm og en terminal primær amin. Den hydrofile PEG spacer-arm bibringer vandopløselighed, som overføres til molekyler, der er konjugeret til biotinforbindelsen. PEG spacer-armen giver også dette reagens en lang og fleksibel forbindelse for at minimere sterisk hindring involveret i binding til avidinmolekyler. Amingruppen i denne amin-PEG-biotinforbindelse kan omsættes med tværbinderen EDC for at danne konjugater med carboxylater og 5'-phosphater.
Højdepunkter:
  • Brug EDC-tværbinderen til at koble denne analog til carboxyl (-COOH)-grupper eller 5'-phosphatgrupper
  • Vandopløselig, polyethylenglycol (PEG) afstandsarm
  • Længere kædelængde for reduktion af sterisk hindring
  • PEG spacer-arm overfører hydrofilicitet til det endelige konjugat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Amin-PEG3-biotin
Mængde 50 mg
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Produktlinje EZ-Link
Cellepermeabilitet Celle-impermeant
Kemisk reaktivitet Carboxylsyre, Keton, Aldehyd
Reaktiv del Amin
Opløselighed Vand
Etiket eller farvestof Biotin
Afstandsstykke Mellemlang, pegyleret
Etikettype Biotin& Analoger
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • EZ-Link Amine-PEG3-Biotin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: EZ-Link Amine-PEG3-Biotin