Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Amin-PEG2-biotin
Artikelnummer. 11871215 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11871215 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 11871215 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21346
 Begrænset vare
På lager
Biotinyler proteiner eller overflader ved hjælp af EDC eller andre amin-reaktive tværbindere med dette korte (20,4A) biotinyleringsreagens, der indeholder en 2-enheds polyethylenglycol spacer.
Thermo Scientific™ EZ-Link Amin-PEG 2 -Biotin er et biotinyleringsreagens, der indeholder en 2-enheds polyethylenglycol (PEG) spacerarm og en terminal primær amin til konjugation og proteinmærkning med EDC eller andre tværbindere.
Amin-PEG2-Biotin og er en vandopløselig biotinforbindelse, der indeholder en polyethylenglycol (PEG) spacerarm og en terminal primær amin. Den hydrofile PEG spacer-arm bibringer vandopløselighed, som overføres til molekyler, der er konjugeret til biotinforbindelsen. PEG spacer-armen giver også dette reagens en lang og fleksibel forbindelse for at minimere sterisk hindring involveret i binding til avidinmolekyler. Amingruppen kan omsættes med tværbinderen EDC til dannelse af konjugater med carboxylater og 5'-phosphater.
Højdepunkter:
  • Brug EDC-tværbinderen til at koble denne analog til carboxyl (-COOH)-grupper eller 5'-phosphatgrupper
  • Vandopløselig, polyethylenglycol (PEG) afstandsarm
  • PEG spacer-arm overfører hydrofilicitet til det endelige konjugat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Amin-PEG2-biotin
Mængde 50 mg
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Produktlinje EZ-Link
Cellepermeabilitet Celle-impermeant
Kemisk reaktivitet Carboxylsyre, Keton, Aldehyd
Reaktiv del Amin
Opløselighed Vand
Etiket eller farvestof Biotin
Afstandsstykke Mellemlang, pegyleret
Etikettype Biotin& Analoger