Få mere at vide
Stevanato Group™ EZ-fyld™ Hætteglas fra DWK Life Sciences™
Artikelnummer. 17890525
Skift visning
Volumen (metrisk):
3 ml
4 ml
8 ml
10 ml
20 ml
Mængde:
1500/pakke
1800/pakke
2280/pakke
360/pakke
480/pakke
720/pakke
960/pakke
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Mængde
17890525 3 ml 1500/pakke
17870525 3 ml 1800/pakke
17880525 4 ml 1800/pakke
17820535 8 ml 720/pakke
17800535 10 ml 720/pakke
17810535 20 ml 360/pakke
17840535 3 ml 2280/pakke
17830535 4 ml 2280/pakke
17850535 8 ml 960/pakke
17860535 10 ml 960/pakke
17880535 20 ml 480/pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17890525 Leverandør Stevanato Group™ Leverandørnr. 06B2020.6461
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69465.00 DKK
    61085.63 DKK / Pakke med 1500
    Spare 8379.37 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Hætteglas leveres i rede- og kar- og bakkekonfigurationer, der er klar til brug, hvilket eliminerer glas-til-glas-kontakt for at sikre uberørt kosmetisk kvalitet. De præsteriliserede formater er designet til at indgå direkte i din aseptiske fyldeproces, så du kan maksimere effektiviteten og minimere de samlede omkostninger.
  • Rene, depyrogenerede og steriliserede hætteglas, der er klar til brug (RTU), designet til farmaceutiske virksomheder og kontraktproducenter, der udfører aseptisk parenteral emballering af små til store partier
  • ISO 8362-1 2R, 4R, 6R, 10R og 20R hætteglas er fremstillet af borosilikat type 1, 51 ekspansionsglas med European Blowback
  • EZ-fyld™ hætteglas fås i rede- og kar- eller bakkekonfigurationer
  • Indlejrede konfigurationer er designet til direkte adgang til flexfyldnings-, robot- og kombifyldningsoperationer
  • Bakkekonfigurationer er velegnede til små partier og in-line fyldning
  • Reducerer de samlede ejeromkostninger og tiden til markedet
  • Hætteglas sendes med Certificate of Conformance (COC), partikontrol og sporbarhedsdokumentation for at mindske regulatoriske byrder
Tekniske data
Oversigt 2R i 3 tommer Rede og kar
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 16 mm
Materiale Borosilikatglas
Forspaltet Nej
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 3 ml
Emballagetype 3 tommer Rede og kar – 100 hætteglas/bakke; 15 bakker/kasse
Produktlinje 2R
Mængde 1500/pakke
Markeringssted Nej
Til brug med (udstyr) Aseptisk påfyldningsudstyr
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 8362-1
Højde (metrisk) 35 mm
Produkttype EZ_fill