Få mere at vide
Stevanato Group EZ-fyld™ Hætteglas fra DWK Life Sciences™
Artikelnummer. 17880535
Skift visning
Volumen (metrisk):
3 ml
4 ml
8 ml
10 ml
20 ml
Mængde:
1500/pakke
1800/pakke
2280/pakke
360/pakke
480/pakke
720/pakke
960/pakke
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Mængde
17880535 20 ml 480/pakke
17870525 3 ml 1800/pakke
17890525 3 ml 1500/pakke
17880525 4 ml 1800/pakke
17820535 8 ml 720/pakke
17800535 10 ml 720/pakke
17810535 20 ml 360/pakke
17840535 3 ml 2280/pakke
17830535 4 ml 2280/pakke
17850535 8 ml 960/pakke
17860535 10 ml 960/pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17880535 Leverandør Stevanato Group Leverandørnr. 05B2536.6924
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hætteglas leveres i rede- og kar- og bakkekonfigurationer, der er klar til brug, hvilket eliminerer glas-til-glas-kontakt for at sikre uberørt kosmetisk kvalitet. De præsteriliserede formater er designet til at indgå direkte i din aseptiske fyldeproces, så du kan maksimere effektiviteten og minimere de samlede omkostninger.
  • Rene, depyrogenerede og steriliserede hætteglas, der er klar til brug (RTU), designet til farmaceutiske virksomheder og kontraktproducenter, der udfører aseptisk parenteral emballering af små til store partier
  • ISO 8362-1 2R, 4R, 6R, 10R og 20R hætteglas er fremstillet af borosilikat type 1, 51 ekspansionsglas med European Blowback
  • EZ-fyld™ hætteglas fås i rede- og kar- eller bakkekonfigurationer
  • Indlejrede konfigurationer er designet til direkte adgang til flexfyldnings-, robot- og kombifyldningsoperationer
  • Bakkekonfigurationer er velegnede til små partier og in-line fyldning
  • Reducerer de samlede ejeromkostninger og tiden til markedet
  • Hætteglas sendes med Certificate of Conformance (COC), partikontrol og sporbarhedsdokumentation for at mindske regulatoriske byrder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) åbning 20 mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 30 mm
Materiale Borosilikatglas
Forspaltet Nej
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 20 ml
Emballagetype Bakke – 60 hætteglas/bakke, 8 bakker/kasse
Produktlinje 20R
Mængde 480/pakke
Markeringssted Nej
Til brug med (udstyr) Aseptisk påfyldningsudstyr
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 8362-1
Højde (metrisk) 55 mm
Konserveringsmiddel Nej