Få mere at vide
Stevanato Group™ EZ-fyld™ Hætteglas fra DWK Life Sciences™
Beskrivelse
- Rene, depyrogenerede og steriliserede hætteglas, der er klar til brug (RTU), designet til farmaceutiske virksomheder og kontraktproducenter, der udfører aseptisk parenteral emballering af små til store partier
- ISO 8362-1 2R, 4R, 6R, 10R og 20R hætteglas er fremstillet af borosilikat type 1, 51 ekspansionsglas med European Blowback
- EZ-fyld™ hætteglas fås i rede- og kar- eller bakkekonfigurationer
- Indlejrede konfigurationer er designet til direkte adgang til flexfyldnings-, robot- og kombifyldningsoperationer
- Bakkekonfigurationer er velegnede til små partier og in-line fyldning
- Reducerer de samlede ejeromkostninger og tiden til markedet
- Hætteglas sendes med Certificate of Conformance (COC), partikontrol og sporbarhedsdokumentation for at mindske regulatoriske byrder
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 16 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Forspaltet | Nej |
| Sterilitet | Steril |
| Volumen (metrisk) | 3 ml |
| Emballagetype | 2 tommer Rede og kar – 120 hætteglas/bakke; 15 bakker/kasse |
| Produktlinje | 2R |
| Mængde | 1800/pakke |
| Markeringssted | Nej |
| Vis mere |