Få mere at vide
Stevanato Group™ EZ-fyld™ Hætteglas fra DWK Life Sciences™
Artikelnummer. 17840535
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (metrisk):
3 ml
4 ml
8 ml
10 ml
20 ml
Mængde:
1500/pakke
1800/pakke
2280/pakke
360/pakke
480/pakke
720/pakke
960/pakke
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Mængde
17840535 3 ml 2280/pakke
17870525 3 ml 1800/pakke
17890525 3 ml 1500/pakke
17880525 4 ml 1800/pakke
17820535 8 ml 720/pakke
17800535 10 ml 720/pakke
17810535 20 ml 360/pakke
17830535 4 ml 2280/pakke
17850535 8 ml 960/pakke
17860535 10 ml 960/pakke
17880535 20 ml 480/pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17840535 missing translation for 'mfr' Stevanato Group™ missing translation for 'supplierNo' P06B2001.6461
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77030.00 DKK
    67739.72 DKK / Pakke med 2280
    Spare 9290.28 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Hætteglas leveres i rede- og kar- og bakkekonfigurationer, der er klar til brug, hvilket eliminerer glas-til-glas-kontakt for at sikre uberørt kosmetisk kvalitet. De præsteriliserede formater er designet til at indgå direkte i din aseptiske fyldeproces, så du kan maksimere effektiviteten og minimere de samlede omkostninger.
  • Rene, depyrogenerede og steriliserede hætteglas, der er klar til brug (RTU), designet til farmaceutiske virksomheder og kontraktproducenter, der udfører aseptisk parenteral emballering af små til store partier
  • ISO 8362-1 2R, 4R, 6R, 10R og 20R hætteglas er fremstillet af borosilikat type 1, 51 ekspansionsglas med European Blowback
  • EZ-fyld™ hætteglas fås i rede- og kar- eller bakkekonfigurationer
  • Indlejrede konfigurationer er designet til direkte adgang til flexfyldnings-, robot- og kombifyldningsoperationer
  • Bakkekonfigurationer er velegnede til små partier og in-line fyldning
  • Reducerer de samlede ejeromkostninger og tiden til markedet
  • Hætteglas sendes med Certificate of Conformance (COC), partikontrol og sporbarhedsdokumentation for at mindske regulatoriske byrder
Spezifikation
Diameter (metrisk) åbning 13 mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 16 mm
Materiale Borosilikatglas
Forspaltet Nej
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 3 ml
Emballagetype Bakke – 60 hætteglas/bakke, 8 bakker/kasse
Produktlinje 2R
Mængde 2280/pakke
Markeringssted Nej
Til brug med (udstyr) Aseptisk påfyldningsudstyr
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 8362-1
Højde (metrisk) 35 mm
Konserveringsmiddel Nej
Produkttype EZ_fill
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.