Få mere at vide
Stevanato Group™ EZ-fyld™ Hætteglas fra DWK Life Sciences™
Descripción
- Rene, depyrogenerede og steriliserede hætteglas, der er klar til brug (RTU), designet til farmaceutiske virksomheder og kontraktproducenter, der udfører aseptisk parenteral emballering af små til store partier
- ISO 8362-1 2R, 4R, 6R, 10R og 20R hætteglas er fremstillet af borosilikat type 1, 51 ekspansionsglas med European Blowback
- EZ-fyld™ hætteglas fås i rede- og kar- eller bakkekonfigurationer
- Indlejrede konfigurationer er designet til direkte adgang til flexfyldnings-, robot- og kombifyldningsoperationer
- Bakkekonfigurationer er velegnede til små partier og in-line fyldning
- Reducerer de samlede ejeromkostninger og tiden til markedet
- Hætteglas sendes med Certificate of Conformance (COC), partikontrol og sporbarhedsdokumentation for at mindske regulatoriske byrder
Especificaciones
Especificaciones
| Diameter (metrisk) åbning | 20 mm |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 30 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Forspaltet | Nej |
| Sterilitet | Steril |
| Volumen (metrisk) | 20 ml |
| Emballagetype | Rede og kar – 48 hætteglas/bakke; 15 bakker/kasse |
| Produktlinje | 20R |
| Mængde | 360/pakke |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?