Få mere at vide
Gardco™ EZ/3-seriens viskositetskop #3 med certifikat
Artikelnummer. 11775359 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Viskositetsområde:
64 til 596 cSt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Viskositetsområde Pakningsstørrelse
11775359 64 til 596 cSt Hver
1 options
Artikelnummer. 11775359 Leverandør Gardco™ Leverandørnr. 0870022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5425.00 DKK
    4644.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 780.76 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Gardco EZ3/C-seriens viskositetskop #3 med certifikat er en nem og økonomisk måde at måle viskositet på.
  • Leveres med konverteringstabel til bestemmelse af viskositet i centistokes (cSt)
  • Opfylder dimensioner som specificeret i ASTM D 4212 standarder
  • NIST Sporbart certifikat
Tekniske data
Viskositetsområde 64 til 596 cSt
Oversigt Gardco EZ3/C Series Viscosity Cup #3
Certificeringer/compliance Kopmål som specificeret i ASTM D 4212 standarder; NIST-sporbare modeller er i overensstemmelse med MIL STD 5662A, ANSI/NCSL 2540-1; Sporbar til NIST-standardolier; NIST-sporbar NIST Certifikat
Volumen (metrisk) 46.5 mL