Få mere at vide
EZ-[3-[4-(2-Isopropoxyethoxy-methyl)phenoxy]allyl]isopropylamine, Mikromol™
Artikelnummer. 17912356
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17912356 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17912356 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0460.19
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
EZ-[3-[4-(2-Isopropoxyethoxy-methyl)phenoxy]allyl]isopropylamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dehydro Bisoprolol
CAS 1217245-60-7
Analyt- eller komponentnavne Dehydro Bisoprolol
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C18 H29 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]-N-(1-methylethyl)-2-propen-1-amine, EZ-[3-[4-(2-Isopropoxyethoxy-methyl)phenoxy]allyl]isopropylamine, Bisoprolol Fumarate Imp. E (EP), Bisoprolol Fumarate Impurity E, Bisoprolol Impurity E
InChI formel InChI=1S/C18H29NO3/c1-15(2)19-10-5-11-22-18-8-6-17(7-9-18)14-20-12-13-21-16(3)4/h5-9,11,15-16,19H,10,12-14H2,1-4H3
SMIL CC(C)NCC=COc1ccc(COCCOC(C)C)cc1
IUPAC navn N-propan-2-yl-3-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]prop-2-en-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 307.43
Mængde 100 mg
Formel vægt 307.2147 g/mol