Få mere at vide
(EZ)-1-(4-Hydroxyphenyl)-1,2-diphenylbut-1-ene, Mikromol™
Beskrivelse
(EZ)-1-(4-Hydroxyphenyl)-1,2-diphenylbut-1-ene
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (EZ)-1-(4-Hydroxyphenyl)-1,2-diphenylbut-1-ene |
| CAS | 68684-63-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | (EZ)-1-(4-Hydroxyphenyl)-1,2-diphenylbut-1-ene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H20 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (EZ)-1-(4-Hydroxyphenyl)-1,2-diphenylbut-1-ene |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20O/c1-2-21(17-9-5-3-6-10-17)22(18-11-7-4-8-12-18)19-13-15-20(23)16-14-19/h3-16,23H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCC(=C(c1ccccc1)c2ccc(O)cc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 4-(1,2-diphenylbut-1-enyl)phenol |
| Vis mere |