Få mere at vide
(EZ)-1-(4-Hydroxyphenyl)-1,2-diphenylbut-1-ene, Mikromol™
Artikelnummer. 30051535
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051535 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051535 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0053.100025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(EZ)-1-(4-Hydroxyphenyl)-1,2-diphenylbut-1-ene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (EZ)-1-(4-Hydroxyphenyl)-1,2-diphenylbut-1-ene
CAS 68684-63-9
Analyt- eller komponentnavne (EZ)-1-(4-Hydroxyphenyl)-1,2-diphenylbut-1-ene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H20 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (EZ)-1-(4-Hydroxyphenyl)-1,2-diphenylbut-1-ene
InChI formel InChI=1S/C22H20O/c1-2-21(17-9-5-3-6-10-17)22(18-11-7-4-8-12-18)19-13-15-20(23)16-14-19/h3-16,23H,2H2,1H3
SMIL CCC(=C(c1ccccc1)c2ccc(O)cc2)c3ccccc3
IUPAC navn 4-(1,2-diphenylbut-1-enyl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 300.39
Mængde 25 mg
Formel vægt 300.1514 g/mol