Få mere at vide
Plum™ Øjenskyllestation
Description
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Dybde (metrisk) | 80 mm |
| Højde (metrisk) | 300 mm |
| Inkluderer | 500 ml øjenskyl |
| Bredde (metrisk) | 170 mm |