Få mere at vide
Plum™ Øjenskylleflaske
Artikelnummer. 10090822
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
200 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10090822 200 ml
1 options
Artikelnummer. 10090822 Leverandør Plum™ Leverandørnr. 4691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00 DKK
    92.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.45 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Øjenskylleprodukter for optimal hjælp, hvis snavs, støv og andre stoffer kommer i kontakt med øjnene
  • Anbefalet vasketid: 200 ml: 2 min., 500 ml: 5 min., 1000 ml: 10 min., 3 x 500 ml: 15 min.
  • 0,9 % sterilt natriumchlorid – , svarende til det menneskelige øje
  • Effektiv øjenskøl til fjernelse af støv, snavs og forurening i øjnene
  • Let håndterbare flasker
  • Ergonomiske øjekopper for effektiv flow
  • DUO øjenkop til samtidig vask af begge øjne
  • Brugervenligt design gør det muligt hurtigt at åbne flaskerne med én hånd
  • Engangsflasker; må ikke genbruges
  • CE-mærkede flasker, produkter med 3-årig udløbsdato
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Inkluderer 200 ml øjenskylleflaske