Få mere at vide
Safety First Aid Øjenskyll 3D Projekterende Skilt
Artikelnummer. 31759395
Skift visning
Farve:
Grøn
Artikelnummer. Farve
31759395 Grøn
1 options
Artikelnummer. 31759395 Leverandør Safety First Aid Leverandørnr. SS8004R
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Gør din nødøjenskyllestation umiskendelig, selv på afstand. Dette øjenvask 3D-udskudt skilt, 43 x 20 cm, er designet til maksimal synlighed i travle eller komplekse miljøer.
  • Monteret vinkelret på væggen sikrer det dobbeltsidede 3D-format, at øjenvaskens placering er synlig fra begge retninger, selv ned ad lange korridorer eller over produktionsgulve.
  • Skiltet viser det standard ISO 7010 E011 øjenvaskikon, et hvidt piktogram på en levende grøn baggrund, for at opfylde UK Health Safety (Safety Signs Signals) Regulations 1996 og overholde EN ISO 7010:2020 retningslinjerne.
  • Materialeinstallation:
    • Bygget af 0,7 mm stift PVC, hvilket giver balance mellem styrke og letvægtsdesign.
    • Forboret til enkel skruemontering, ideel til vægge, dørkarme eller stolper.
    • UV-resistent blæk for langvarig visuel klarhed og beskyttelse mod falmning.
  • Vigtige fordele:
    • Synlig fra flere vinkler for at guide folk fra forskellige retninger mod øjenskyllefaciliteter.
    • Hurtig og selvsikker respons i nødsituationer, hvilket øger sikkerheden på arbejdspladsen.
    • Overholdelsesklar: passer ISO og britiske skiltningsstandarder, hvilket giver tryghed til sikkerhedsteams.
    • Lav vedligeholdelse: enkel aftørringsoverflade og vejrbestandige materialer sikrer lang levetid.
  • Bedst til:
    • Produktionsanlæg og laboratorier
    • Kemikaliehåndteringszoner og renrum
    • Skoler, plejehjem og sundhedsfaciliteter
    • Værksteder, kontorer, offentlige bygninger og transportknudepunkter
Tekniske data
Materiale Plast
Monteringstype Selvklæbende
Form Firkant
Sprog Dansk
Produkttype Førstehjælpsskilt
Farve Grøn