Få mere at vide
Fisherbrand™ Okular til Stereo Varizoom mikroskop
Product Code. 12954531 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Forstørrelseskraft:
10 x
Unit Size:
Hver
Product Code. Forstørrelseskraft Unit Size
12954531 10 x Hver
1 options
Product Code. 12954531
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00 DKK
    1364.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 90.47 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 22-02-2027
Brug dette okular med binokulære zoom stereomikroskoper. Fisherbrand™ Okularer til Stereo Varizoom-mikroskoper er ergonomisk designet til daglig brug.
  • Okular, 22 mm
  • Til Stereo Varizoom Mikroskop FB69707
Specifications
Type Okular
Synsfelt 22 mm
Forstørrelseskraft 10 x
Mængde 1 stk.