Få mere at vide
Kartell Øjenskyllestation (tysk version)
Product Code. 18037821
Change view
Click to view available options
Farve:
Grøn
Product Code. Farve
18037821 Grøn
1 options
Product Code. 18037821 Supplier Kartell Supplier No. 0238700
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
View all promotions
På lager
Øjenskyllestation støbt i kraftig slagfast PS. Vejledningen er tydeligt trykt på støttestativet, og flasken - købes separat - kan fyldes med destilleret vand eller anden medicinsk væske til oftalmologisk brug.
  • Øjenskyllestation støbt i kraftig slagfast PS
  • Instruktionerne er tydeligt trykt på støttestativet, og flasken kan fyldes med destilleret vand eller anden medicinsk væske til oftalmisk brug
  • Hovedet har en udluftningsventil for at sikre luftgenopfyldning af ledig plads i flasken og dermed forhindre tilbagetrækning af forurenet vask ind i flasken
  • En perforeret sprayplade i koppens centrum bryder strømmen op for at give øjet en blid vask
  • Et afløbsrør frigiver affald
Specifications
Farve Grøn
Materiale Polystyren
Montering Væg
Produkttype Øjenskyllestation