Få mere at vide
Ekastu Safety™ EPS Øjenvaskstation
Artikelnummer. 10758025
Skift visning
Inkluderer:
Træk-top låg
Artikelnummer. Inkluderer
10758025 Træk-top låg
1 options
Artikelnummer. 10758025 Leverandør Ekastu Safety™ Leverandørnr. 277955
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Beskytter øjenvaskflasker mod overeksponering for varme eller kulde. EKASTU Safety™ EPS Eye Wash Station angiver temperaturdeltaet for vandindholdet ±på 19 °C.
  • For direkte tilgængelighed i fareområder
  • Støvtæt med et træk-top-låg
  • Beskytter øjenskylflasker mod varme og kulde og angiver temperaturforskel på ca. 38 °C (svarer til ca. ±19 °C). Øjenvaskstationen beskytter indholdet op til fem gange bedre
  • Udløbsdato kan angives på låget
  • Nem installation
Tekniske data
Til brug med (applikation) Beskytter øjenvaskflasker
Inkluderer Træk-top låg
Produkttype Øjenvaskstation