Få mere at vide
EKASTU Safety Øjenskylflaske med tragt, FD
Artikelnummer. 10541325
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
200 ml
Product Code. Kapacitet (metrisk)
10541325 200 ml
1 options
Product Code. 10541325 Supplier EKASTU Safety Supplier No. 177112
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
EKASTU Øjenswashflaske med tragt, FD er til øjeblikkelig skylning af øjnene efter korrosion forårsaget af syrer, basis eller andre skadelige stoffer. Den kan bruges både opretstående og horisontalt.
  • Kan opbevares - vedligeholdelsesfrit
  • PE-flaske med skruet øjetragt og vippeventil
  • Lækage-tæt
Specifications
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Certificeringer/compliance DIN EN 15154-4
Farve Klar
Til brug med (applikation) Beskyt mod kulde, varme og fugtighed
Højde (metrisk) 18 cm
Inkluderer Transportslusebånd og økonomisk konstruktion
Materiale LDPE
Produkttype Øjenskylflaske
Sterilitet Steril
Opbevaringskrav Stuetemperatur
Vægt (metrisk) Ca. 230 g