Få mere at vide
EKASTU Safety Øjenswashflaske ECO med tragt, EY
Artikelnummer. 10595875
Skift visning
Produkttype:
Øjensvaskeflaske, MINI-ECO
Øjensvaskflaske, ECO
Kapacitet (metrisk):
200 ml
600 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Kapacitet (metrisk)
10595875 Øjensvaskflaske, ECO 600 ml
10135424 Øjensvaskeflaske, MINI-ECO 200 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10595875 Leverandør EKASTU Safety Leverandørnr. 177011
Forventet forsendelse: 17-11-2026
EKASTU Øjenskylflaske ECO med tragt, EY den til øjeblikkelig skylning af øjnene efter korrosion forårsaget af syrer, basis og andre skadelige stoffer. Den kan bruges både opretstående og horisontalt.
  • Økonomisk konstruktion
  • PE-flaske med skruet øjetragt og vippeventil
  • Lækage-tæt
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 600 ml
Farve Klar
Til brug med (applikation) Beskyt mod kulde, varme og fugtighed
Højde (metrisk) 24.5 cm
Materiale LDPE
Produkttype Øjensvaskflaske, ECO
Sterilitet Steril
Opbevaringskrav Stuetemperatur
Vægt (metrisk) Ca. 85 g
Bredde (metrisk) 5.5 cm