Få mere at vide
EKASTU Safety Øjenswashflaske ECO med tragt, EY
Artikelnummer. 10135424
Skift visning
Produkttype:
Øjensvaskeflaske, MINI-ECO
Øjensvaskflaske, ECO
Kapacitet (metrisk):
200 ml
600 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Kapacitet (metrisk)
10135424 Øjensvaskeflaske, MINI-ECO 200 ml
10595875 Øjensvaskflaske, ECO 600 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10135424 Leverandør EKASTU Safety Leverandørnr. 177012
Forventet forsendelse: 04-11-2026
EKASTU Øjenskylflaske ECO med tragt, EY den til øjeblikkelig skylning af øjnene efter korrosion forårsaget af syrer, basis og andre skadelige stoffer. Den kan bruges både opretstående og horisontalt.
  • Økonomisk konstruktion
  • PE-flaske med skruet øjetragt og vippeventil
  • Lækage-tæt
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Farve Klar
Højde (metrisk) 18 cm
Materiale LDPE
Produkttype Øjensvaskeflaske, MINI-ECO
Sterilitet Steril
Vægt (metrisk) Ca. 55 g
Bredde (metrisk) 3.5 cm