Få mere at vide
Ekastu Safety™ ECO øjenvaskflaske med tragt
Artikelnummer. 10477073
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
600 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10477073 600 ml
1 options
Artikelnummer. 10477073 Leverandør Ekastu Safety™ Leverandørnr. 177111
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Lavet til øjeblikkelig skylning af øjnene efter utilsigtet sprøjt fra syrer, baser og andre farlige kemikalier. EXASTU Safety™ ECO øjenvaskflaske med tragt er fyldt med vand og kan bruges både opretstående og horisontalt.
  • DIN EN 15154-4
  • Fyldt (600 ml)
  • Kan lagres -vedligeholdelsesfrit-
  • Til øjeblikkelig skylning af øjnene efter korrosion med syrer, basis osv.
  • PE-flaske med skruet øjetragt uden vippeventil
  • Kan bruges både opretstående og vandret
  • Lækage-tæt
  • Økonomisk konstruktion
  • Uden detailemballage
  • Med transportlåsebånd
  • Vores tip til opbevaring: Øjenvaskstation (EPS) tom (Kat. nr. 277 955)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 600 ml
Til brug med (applikation) Lavet til øjeblikkelig skylning af øjnene efter utilsigtet sprøjt fra syrer, baser og andre farlige kemikalier
Inkluderer Lækagesikker skruedæksel med øjetragt
Materiale Polyethylen (flaske)