Få mere at vide
Invitrogen™ EYA2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_2M33)
Artikelnummer. 30827343
Skift visning
Mængde:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30827343 50 μL
30824867 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30827343 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. MA565519
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
EYA2 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
Functions both as protein phosphatase and as transcriptional coactivator for SIX1, and probably also for SIX2, SIX4 and SIX5. Tyrosine phosphatase that dephosphorylates 'Tyr- 142' of histone H2AX (H2AXY142ph) and promotes efficient DNA repair via the recruitment of DNA repair complexes containing MDC1. 'Tyr-142' phosphorylation of histone H2AX plays a central role in DNA repair and acts as a mark that distinguishes between apoptotic and repair responses to genotoxic stress. Its function as histone phosphatase may contribute to its function in transcription regulation during organogenesis. Plays an important role in hypaxial muscle development together with SIX1 and DACH2; in this it is functionally redundant with EYA1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen EYA2
Applikationer Western Blot
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon K01_2M33
Koncentration 1 mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Formulering 50mM tris glycine with 0.05% BSA, 40% glycerol, 150mM NaCl and 0.01% sodium azide; pH 7.4
Gene EYA2
Genadgangsnr. O00167
Gene Alias Drosophila-type eyes absent 2-like protein; Eab1; EYA transcriptional coactivator and phosphatase 2; Eya2; eyes absent 2; eyes absent 2 homolog; eyes absent 2 homolog (Drosophila); eyes absent 2 isoform a; eyes absent homolog 2
Gensymboler EYA2
Værtsarter Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of human EYA2.
Oprensningsmetode Protein A/G
Mængde 50 μL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 2139
Målarter Human
Indhold og opbevaring Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Produkttype Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.