Få mere at vide
Micronova™ Ekstrem temperatur polyimid renrumstape
Artikelnummer. 12823562 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
22 yd. x 1 tomme
36 yd. x 0,125 tommer
36 yd. x 0,25 tommer
36 yd. x 0,375 tommer
36 yd. x 0,5 tommer
36 yd. x 0,75 tommer
36 yd. x 1 tomme
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12823562 36 yd. x 0,75 tommer Hver
12853552 36 yd. x 0,25 tommer Hver
12873552 36 yd. x 0,125 tommer Hver
12833562 36 yd. x 0,375 tommer Hver
11942455 36 yd. x 0,5 tommer Hver
12883552 36 yd. x 1 tomme Hver
16584512 22 yd. x 1 tomme -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12823562 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. 82534AM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.00 DKK
    230.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.42 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Ekstrem temperatur polyimid tape er velegnet til høj varme og under nul applikationer (-100 °F til 500 °F). Den trykfølsomme silikoneklæber sikrer en ren frigivelse fra de fleste underlag, selv efter ekstrem temperaturpåvirkning.
De Micronova Extreme Temperature Polyimid Cleanroom Tape har gennemsigtig ravfarvet polyimidfilm med trykfølsomt silikoneklæber. Denne tape er designet med ekstrem temperaturmodstand og er ideel til varmeforsegling, loddemaske til printplader, flammebestandig elektrisk isolering, laminering, køleopbevaring, lyofilisering og frysetørring.
  • Transparent rav polyimidfilm med trykfølsomt silikoneklæber
  • Ekstreme temperaturbestandige egenskaber: -100 °F til 500 °F (-70 C °til 260 °C)
  • Velegnet til høj varme og under nul applikationer
  • Ren frigivelse fra de fleste underlag, selv efter ekstrem temperaturpåvirkning
  • Ideel til flammebestandig elektrisk isolering, loddemaske til printkort, varmeforsegling, laminering, køleopbevaring, lyofilisering og frysetørring
  • Modstandsdygtig over for de fleste kemikalier inklusive kulbrinter, alkoholer og halogenerede opløsningsmidler
  • Viklet på en plastikkerne
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, ISO 9001 certificeret
Klæbende type Silikone, Trykfølsom
Belægning Polymer
Farve Ravgul
Slutte Højglans
Format Tape
Materiale Polyimid
Produkttype Ekstremtemperatur renrumsbånd
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Velegnet til applikationer med høj varme og under nul og sikrer en ren frigivelse på Ideel til flammebestandig elektrisk isolering, loddemaske til printplader, varmeforsegling, laminering og testapplikationer, overmærkning, opbevaring under nul, lyofilisering og frysetørring
Til brug med (udstyr) MicronovaTM P52W Tapedispenser
Latex fri Ja
Mængde 48/Cs.
Temperaturområde (engelsk) -100 °F til +500 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +260 °C
Dimensioner (L x B) 36 yd. x 0,75 tommer
Længde (engelsk) 36 yd.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (metrisk) 19.05 mm
Bredde (engelsk) Tape 0,75 tommer
Bredde (metrisk) tape 19.05 mm