Få mere at vide
Ohaus™ Extreme Environment Shaker
Artikelnummer. 15792189 Shop alle Ohaus produkter
Orbit:
19 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15792189
Brand: Ohaus™ 30391816
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til applikationer, der kræver CO 2 og fugtighed for optimal cellevækst i ekstreme miljøer såsom CO 2 inkubatorer. Fjernbetjening tillader ekstern kontrol af indstillinger. Mikroprocessorstyring sikrer ensartet rystning, mens den ramper sikkert til den indstillede hastighed.
  • Anvendelser: cellekulturer, opløselighedsundersøgelser, ekstraktionsprocedurer, bakterie- og gærkulturer og suspensioner, farvning/affarvning, immunoassays, proteinundersøgelser, blotting-teknikker
  • Uafhængige LED-displays for hastighed/tid giver operatøren mulighed for at se begge indstillinger samtidigt
  • Aftagelig 3-leder ledning og stik (medfølger)
  • RS232-interface giver tovejskommunikation til datalogning og enhedskontrol (digitale modeller)
  • Koldvalset stål (CRS ) og rustfrit stål, eksternt kontrolmodul, tyndt båndkabel (1,7 m) passerer nemt under en kuvøsdør eller via kuvøsens forsyningsport
  • Indbygget bakke (280 mm x 330 mm) med en skridsikker gummimåtte (medfølger)
CO2, inkubator, fugt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 19 mm
Bæreevne (metrisk) 16 kg
Hastighedskontrol nøjagtighed ±1 rpm, over 100 rpm± 1 % af indstillet hastighed
Hastighedsområde 15 til 500 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 0,3 A
Spænding 120 V
Watt 30 W
Strømstyrke 0,5 A
Produkttype Rysteapparat
Certificeringer/compliance TUV
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Koldvalset stål (CRS ) og rustfrit stål, aluminiumsplatform
Dybde (engelsk) 17.30 tommer.
Dybde (metrisk) 43.90 cm
Dimensioner (L x B) 43.90 x 35.30 cm
Dimensioner (L x B x H) 43.90 x 35.30 x 14.70 cm
Højde (engelsk) 5,80 tommer.
Højde (metrisk) 14.7 cm
Længde (engelsk) 17.30 tommer.
Længde (metrisk) 43.90 cm
Længde (metrisk) platform 330 mm
Bredde (metrisk) 35.30 cm
Bredde (metrisk) platform 330 mm
Vægt (engelsk) 48.1 lb.
Vægt (metrisk) 21.8 kg
Controller type Digital
Oversigt Shaker, Extreme, SHEX1619DG, EU
Model- SHEX1619DG
Til brug med (udstyr) CO2-inkubatorer
Fugtighedsområde 100 % ved -10 °C til 60 °C
Inkluderer RS232-grænseflade
Platform stil Indbygget bakke med skridsikker gummimåtte (medfølger)
Timer rækkevidde 1 sekund til 160 timer