Få mere at vide
Fisherbrand™ Extreme Case pH-elektrode
Artikelnummer. 11736338 Shop alle Fisherbrand produkter
Konnektortyper:
S7
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11736338
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højstyrke glas pH-elektrode ideel til måling af flussyre op til 1 g /‡ .
  • Ekstrem pH-elektrode
  • Højstyrke pH-elektrode af glas
  • Kemikalie for syre eller koncentreret base.
  • Målt i flussyre op til 1 g /‡
Tekniske data
Konnektortyper S7
Materiale Glas
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Længde (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) 12 mm