Få mere at vide
asecos™ Udsugningsluft enhed
Artikelnummer. 15319254 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Til under bænke skabe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15319254 Til under bænke skabe Hver
1 options
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 15319254 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 24315
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Kun til indendørs brug
asecos udsugningsmodul model HF.EA.23866 med udsugningsluftovervågning (til vægmontering) til underskabe
Udsugningsenheder/moduler til montering på skab eller vægmontering – klar til plug-in, nem og hurtig installation
Sikker opfangning af undslippende dampe og gasser på det punkt, hvor de frigives eller produceres
  • Meget lav støj, ideel til direkte installation på arbejdspladsen
  • Med tilslutningskabel og strømledning
  • Tilslutningsfitting DN 75
  • ATEX kompatibel: C` II 3/-G Ex c llC T4
Med udsugningsluftovervågning
  • Integreret tryklækagedetektor
  • Den grønne LED slukker i tilfælde af fejl, og den røde LED lyser
Til vægmontering
  • Inkl. monteringsbeslag, fleksibel slange, slangeklemmer og monteringsmateriale
Udsugningsenhederne til underbordsskabe er specielt designet til trykforhold og volumenstrømme i sikkerhedsskabe med et lille indvendigt volumen.
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-kompatibel: C ` II 3/- G Ex c IIC T4
Dybde (metrisk) Eksteriør 200 mm
Oversigt Udsugningsluft enhed
Dimensioner (D x B x H) 200 x 400 x 340 mm
Til brug med (applikation) Sikker opfangning af undslippende dampe og gasser på det punkt, hvor de frigives eller produceres
Til brug med (udstyr) Til under bænke skabe
Højde (metrisk) Udvendig 340 mm
Model- HF.EA.23866
Overfladebelægning Pulverlakeret almindelig
Vægt (metrisk) 12 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 400 mm
Produkttype Udsugningsluft enhed