Få mere at vide
asecos™ Udsugningsenhed
Artikelnummer. 11928827 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
10.1 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Vægt (metrisk) Pakningsstørrelse
11928827 10.1 kg Hver
1 options
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 11928827 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 14220
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Kun til indendørs brug
Udsugningsenheder/moduler til montering på skab eller vægmontering– klar til plug-in, nem og hurtig installation
Udsugningsenheder/moduler til montering på skab eller vægmontering – klar til plug-in, nem og hurtig installation
Sikker opfangning af undslippende dampe og gasser på det punkt, hvor de frigives eller produceres
  • Meget lav støj, ideel til direkte installation på arbejdspladsen
  • Med tilslutningskabel og strømledning
  • Tilslutningsfitting DN 75
  • ATEX kompatibel: C` II 3/-G Ex c llC T4
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-kompatibel: C ` II 3/- G Ex c IIC T4
Dybde (metrisk) Eksteriør 400 mm
Oversigt Udsugningsenhed
Dimensioner (D x B x H) 400 x 200 x 200 mm
Til brug med (applikation) Sikker opfangning af undslippende dampe og gasser på det punkt, hvor de frigives eller produceres
Til brug med (udstyr) Til højskabe
Højde (metrisk) Udvendig 200 mm
Model- HF.EA.11442.
Overfladebelægning Pulverlakeret almindelig
Vægt (metrisk) 10.1 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 200 mm
Produkttype Udsugningsenhed