Få mere at vide
asecos™ Udsugningsenhed
Artikelnummer. p-7163604 Shop alle asecos produkter
Til brug med (udstyr):
Højskabe
Tromleskabe (specielt designet til trykforhold og volumentriske strømme i sikkerhedsopbevaringsskabe med et stort internt volumen)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13433887
Brand: asecos™ 16454
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Til montering på skabe med afkastluftovervågning og med potentialfri alarmkontakt
  • Udsugningsenheder/moduler til montering på skab eller vægmontering– klar til plug-in, nem og hurtig installation
  • Sikker opfangning af undslippende dampe og gasser på det punkt, hvor de frigives eller produceres
  • Meget lav støj, ideel til direkte installation på arbejdspladsen
  • Med tilslutningskabel og strømledning
  • Tilslutningsfitting DN 75
  • ATEX kompatibel: C` II 3/-G Ex c llC T4
  • Med udsugningsluftovervågning
    • Integreret tryklækagedetektor
    • Den grønne LED slukker i tilfælde af fejl, og den røde LED lyser
Tekniske data
Dybde (metrisk) Eksteriør 400 mm
Oversigt Til montering på skabet, med afkastluftovervågning og med potentialfri alarmkontakt, CE-kompatibel: C ` II 3/- G Ex c IIC T4 , eksplosionssikker, udvinding fra: EX-ZONE 2 / installation: uden for enhver EX-ZONE
Dimensioner (D x B x H) 400 x 200 x 200 mm
Til brug med (applikation) Udsugningsenhed til montering på skabet – klar til plug-in, nem og hurtig installation
Til brug med (udstyr) Højskabe
Højde (metrisk) Udvendig 200 mm
Model- HF.EA.17447.
Overfladebelægning Pulverlakeret almindelig
Vægt (metrisk) 11 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 200 mm
Materiale Stål
Produkttype Udsugningsenhed