Få mere at vide
asecos™ Udsugningsenhed
Artikelnummer. 15967826 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Højskabe
Tromleskabe (specielt designet til trykforhold og volumentriske strømme i sikkerhedsopbevaringsskabe med et stort internt volumen)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15967826 Tromleskabe (specielt designet til trykforhold og volumentriske strømme i sikkerhedsopbevaringsskabe med et stort internt volumen) Hver
13433887 Højskabe Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15967826 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 27412
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Til montering på skabe med afkastluftovervågning og med potentialfri alarmkontakt
  • Udsugningsenheder/moduler til montering på skab eller vægmontering– klar til plug-in, nem og hurtig installation
  • Sikker opfangning af undslippende dampe og gasser på det punkt, hvor de frigives eller produceres
  • Meget lav støj, ideel til direkte installation på arbejdspladsen
  • Med tilslutningskabel og strømledning
  • Tilslutningsfitting DN 75
  • ATEX kompatibel: C` II 3/-G Ex c llC T4
  • Med udsugningsluftovervågning
    • Integreret tryklækagedetektor
    • Den grønne LED slukker i tilfælde af fejl, og den røde LED lyser
Tekniske data
Dybde (metrisk) Eksteriør 400 mm
Oversigt Til montering på skabet, med afkastluftovervågning og med potentialfri alarmkontakt, CE-kompatibel: C ` II 3/- G Ex c IIC T4 , eksplosionssikker, udvinding fra: EX-ZONE 2 / installation: uden for enhver EX-ZONE
Dimensioner (D x B x H) 400 x 200 x 200 mm
Til brug med (applikation) Udsugningsenhed til montering på skabet – klar til plug-in, nem og hurtig installation
Til brug med (udstyr) Tromleskabe (specielt designet til trykforhold og volumentriske strømme i sikkerhedsopbevaringsskabe med et stort internt volumen)
Højde (metrisk) Udvendig 200 mm
Model- HF.EA.26049.
Overfladebelægning Pulverlakeret almindelig
Vægt (metrisk) 12 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 200 mm
Materiale Stål
Produkttype Udsugningsenhed